Tisk…
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201252-100MG PC201252-250MG
APOSPC201252-100MGEA 2780 CZK
APOSPC201252-100MG APOSPC201252-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol
Vzorec: C₄H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20483912
CAS číslo: 431-23-2