Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201251-1G PC201251-5G
APOSPC201251-1GEA 2070 CZK
APOSPC201251-1G APOSPC201251-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole
Vzorec: C₄HBrF₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702712
CAS číslo: 41731-39-9