Tisk…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201249-250MG PC201249-1G PC201249-5G
APOSPC201249-250MGEA 2320 CZK
APOSPC201249-250MG APOSPC201249-1G APOSPC201249-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
MDL Number: MFCD18261725
CAS číslo: 401590-41-8