Tisk…
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201234-1G PC201234-250MG PC201234-5G
APOSPC201234-1GEA 1710 CZK
APOSPC201234-1G APOSPC201234-250MG APOSPC201234-5G
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00835609
CAS číslo: 342042-82-4