Tisk…
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201228-1G PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-1GEA 4960 CZK
APOSPC201228-1G APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847318
CAS číslo: 317810-73-4