(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201224-100MG
PC201224-1G
PC201224-250MG
APOSPC201224-100MGEA
4200
CZK
APOSPC201224-100MG
APOSPC201224-1G
APOSPC201224-250MG
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₁₀H₁₂FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06761856 CAS číslo: 298690-90-1 |