Tisk…
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201215-100MG PC201215-1G PC201215-250MG
APOSPC201215-100MGEA 6680 CZK
APOSPC201215-100MG APOSPC201215-1G APOSPC201215-250MG
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656840
CAS číslo: 256935-98-5