Tisk…
1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201212-100MG PC201212-1G PC201212-250MG
APOSPC201212-100MGEA 6120 CZK
APOSPC201212-100MG APOSPC201212-1G APOSPC201212-250MG
1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
1-Chloro-7-fluorophthalazine
Vzorec: C₈H₄ClFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432628
CAS číslo: 23928-56-5