Tisk…
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201211-100MG PC201211-1G PC201211-250MG
APOSPC201211-100MGEA 5100 CZK
APOSPC201211-100MG APOSPC201211-1G APOSPC201211-250MG
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
1-Chloro-6-fluorophthalazine
Vzorec: C₈H₄ClFN₂
MW: 182.582 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432630
CAS číslo: 23928-55-4