Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201209-1G PC201209-250MG
APOSPC201209-1GEA 7210 CZK
APOSPC201209-1G APOSPC201209-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847600
CAS číslo: 239122-51-1