Tisk…
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 2400 CZK
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179,148 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047171
CAS číslo: 23077-43-2