5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201205-1G
PC201205-250MG
APOSPC201205-1GEA
5720
CZK
APOSPC201205-1G
APOSPC201205-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec:
C₉H₈FNO MW: 165,164 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114877 CAS číslo: 230301-83-4 |