Tisk…
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201202-1G PC201202-250MG PC201202-5G
APOSPC201202-1GEA 5430 CZK
APOSPC201202-1G APOSPC201202-250MG APOSPC201202-5G
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253714
CAS číslo: 224434-01-9