Tisk…
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201196-1G PC201196-250MG PC201196-5G
APOSPC201196-1GEA 3580 CZK
APOSPC201196-1G APOSPC201196-250MG APOSPC201196-5G
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17215150
CAS číslo: 214557-89-8