Tisk…
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201194-100MG PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 13390 CZK
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₃
MW: 218.129 g/mol
Bod tání: 94…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13173376
CAS číslo: 213598-05-1