2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201191-1G
PC201191-250MG
PC201191-5G
APOSPC201191-1GEA
8630
CZK
APOSPC201191-1G
APOSPC201191-250MG
APOSPC201191-5G
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
Vzorec:
C₈H₄F₃NO MW: 187,119 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00480774 CAS číslo: 2008-04-0 |