2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201185-100MG
PC201185-1G
PC201185-250MG
APOSPC201185-100MGEA
3380
CZK
APOSPC201185-100MG
APOSPC201185-1G
APOSPC201185-250MG
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₂Cl₂FN MW: 165,98 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18257011 CAS číslo: 189281-48-9 |