3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201183-100MG
PC201183-250MG
PC201183-25MG
APOSPC201183-100MGEA
10190
CZK
APOSPC201183-100MG
APOSPC201183-250MG
APOSPC201183-25MG
3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₆FNO₂ MW: 191.159 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28133464 CAS číslo: 1824275-93-5 |