Tisk…
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201180-100MG PC201180-1G PC201180-250MG
APOSPC201180-100MGEA 1410 CZK
APOSPC201180-100MG APOSPC201180-1G APOSPC201180-250MG
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27923474
CAS číslo: 1805029-24-6