4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201177-100MG
PC201177-1G
PC201177-250MG
APOSPC201177-100MGEA
612
CZK
APOSPC201177-100MG
APOSPC201177-1G
APOSPC201177-250MG
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Vzorec:
C₇H₄FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18804910 CAS číslo: 178747-83-6 |