4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201174-100MG
PC201174-1G
PC201174-250MG
APOSPC201174-100MGEA
787
CZK
APOSPC201174-100MG
APOSPC201174-1G
APOSPC201174-250MG
4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
4-Ethoxy-2-fluoropyridine
Vzorec:
C₇H₈FNO MW: 141,143 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835274 CAS číslo: 175965-82-9 |