Tisk…
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201173-250MG
APOSPC201173-250MGEA 0 CZK
APOSPC201173-250MG
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₉H₆BrFO
MW: 229,046 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038174
CAS číslo: 174603-56-6