Tisk…
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201172-25G PC201172-5G PC201172-1G
APOSPC201172-25GEA 11810 CZK
APOSPC201172-25G APOSPC201172-5G APOSPC201172-1G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22055006
CAS číslo: 1736-85-2