4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201168-100MG
PC201168-250MG
APOSPC201168-100MGEA
2480
CZK
APOSPC201168-100MG
APOSPC201168-250MG
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole
Vzorec:
C₈H₅ClFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12924664 CAS číslo: 169674-02-6 |