Tisk…
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201165-250MG PC201165-1G PC201165-5G
APOSPC201165-250MGEA 3310 CZK
APOSPC201165-250MG APOSPC201165-1G APOSPC201165-5G
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042605
CAS číslo: 168102-05-4