Tisk…
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201164-1G PC201164-5G
APOSPC201164-1GEA 2730 CZK
APOSPC201164-1G APOSPC201164-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226326
CAS číslo: 167760-75-0