Tisk…
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201163-100MG PC201163-1G PC201163-250MG
APOSPC201163-100MGEA 827 CZK
APOSPC201163-100MG APOSPC201163-1G APOSPC201163-250MG
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116920
CAS číslo: 16583-82-7