Tisk…
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201158-1G PC201158-250MG PC201158-5G
APOSPC201158-1GEA 8800 CZK
APOSPC201158-1G APOSPC201158-250MG APOSPC201158-5G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14708149
CAS číslo: 15996-89-1