3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201156-100MG
PC201156-250MG
PC201156-25MG
APOSPC201156-100MGEA
3170
CZK
APOSPC201156-100MG
APOSPC201156-250MG
APOSPC201156-25MG
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine
Vzorec:
C₆H₇FN₂ MW: 126.132 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18261569 CAS číslo: 15931-21-2 |