Tisk…
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201154-100MG PC201154-1G PC201154-250MG
APOSPC201154-100MGEA 1910 CZK
APOSPC201154-100MG APOSPC201154-1G APOSPC201154-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743686
CAS číslo: 1582-25-8