Tisk…
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201153-100MG PC201153-1G PC201153-250MG
APOSPC201153-100MGEA 0 CZK
APOSPC201153-100MG APOSPC201153-1G APOSPC201153-250MG
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21604147
CAS číslo: 156816-78-3