Tisk…
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201151-100MG PC201151-250MG PC201151-25MG
APOSPC201151-100MGEA 4010 CZK
APOSPC201151-100MG APOSPC201151-250MG APOSPC201151-25MG
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26727072
CAS číslo: 1557370-29-2