Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201147-1G PC201147-5G PC201147-10G
APOSPC201147-1GEA 2900 CZK
APOSPC201147-1G APOSPC201147-5G APOSPC201147-10G
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine
Vzorec: C₅H₃Cl₂FN₂
MW: 180.995 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044255
CAS číslo: 152840-65-8