2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201146-1G
PC201146-250MG
APOSPC201146-1GEA
5630
CZK
APOSPC201146-1G
APOSPC201146-250MG
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃ClF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18415556 CAS číslo: 150444-93-2 |