Tisk…
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201141-100MG PC201141-1G PC201141-250MG
APOSPC201141-100MGEA 4530 CZK
APOSPC201141-100MG APOSPC201141-1G APOSPC201141-250MG
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25542148
CAS číslo: 1447606-44-1