Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201140-100MG PC201140-1G PC201140-250MG
APOSPC201140-100MGEA 4170 CZK
APOSPC201140-100MG APOSPC201140-1G APOSPC201140-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23705560
CAS číslo: 1427438-90-1