3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201139-100MG
PC201139-250MG
PC201139-1G
APOSPC201139-100MGEA
0
CZK
APOSPC201139-100MG
APOSPC201139-250MG
APOSPC201139-1G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23712078 CAS číslo: 1427373-55-4 |