Tisk…
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201134-100MG PC201134-1G PC201134-250MG
APOSPC201134-100MGEA 4670 CZK
APOSPC201134-100MG APOSPC201134-1G APOSPC201134-250MG
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156,129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24713349
CAS číslo: 1402412-84-3