Tisk…
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201130-1G PC201130-250MG PC201130-5G
APOSPC201130-1GEA 1960 CZK
APOSPC201130-1G APOSPC201130-250MG APOSPC201130-5G
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375404
CAS číslo: 1378655-34-5