Tisk…
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201128-100MG PC201128-1G PC201128-250MG
APOSPC201128-100MGEA 2370 CZK
APOSPC201128-100MG APOSPC201128-1G APOSPC201128-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
MW: 200,996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20524846
CAS číslo: 1353636-66-4