5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201127-100MG
PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA
827
CZK
APOSPC201127-100MG
APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Vzorec:
C₆H₅BrFNO MW: 206.012 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23135714 CAS číslo: 1352152-46-5 |