Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201125-1G PC201125-5G
APOSPC201125-1GEA 0 CZK
APOSPC201125-1G APOSPC201125-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18917157
CAS číslo: 1349715-55-4