Tisk…
8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201122-100MG PC201122-250MG
APOSPC201122-100MGEA 6680 CZK
APOSPC201122-100MG APOSPC201122-250MG
8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
8-Fluoroquinolin-2-amine
Vzorec: C₉H₇FN₂
MW: 162,164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19678631
CAS číslo: 1342095-20-8