2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201121-100MG
PC201121-1G
PC201121-250MG
APOSPC201121-100MGEA
2070
CZK
APOSPC201121-100MG
APOSPC201121-1G
APOSPC201121-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine
Vzorec:
C₅H₄ClFN₂ MW: 146,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14584604 CAS číslo: 134000-96-7 |