Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201119-100MG PC201119-1G PC201119-250MG
APOSPC201119-100MGEA 3110 CZK
APOSPC201119-100MG APOSPC201119-1G APOSPC201119-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid 95+%
2,6-Dichloro-5-fluoro-4-methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂FNO₂
MW: 224,017 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044318
CAS číslo: 132195-42-7