Tisk…
3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201113-100MG PC201113-1G PC201113-250MG
APOSPC201113-100MGEA 3580 CZK
APOSPC201113-100MG APOSPC201113-1G APOSPC201113-250MG
3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95+%
3-(Chloromethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Vzorec: C₅H₇ClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442317
CAS číslo: 1290625-58-9