Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201110-100MG PC201110-1G PC201110-250MG
APOSPC201110-100MGEA 612 CZK
APOSPC201110-100MG APOSPC201110-1G APOSPC201110-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 96%
5-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₉H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18208171
CAS číslo: 127425-74-5