Tisk…
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201109-100MG PC201109-1G PC201109-250MG
APOSPC201109-100MGEA 3870 CZK
APOSPC201109-100MG APOSPC201109-1G APOSPC201109-250MG
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀FNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12758111
CAS číslo: 1269773-22-9