Tisk…
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201108-1G PC201108-250MG
APOSPC201108-1GEA 900 CZK
APOSPC201108-1G APOSPC201108-250MG
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374892
CAS číslo: 126728-58-3