Tisk…
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201106-1G PC201106-250MG PC201106-5G
APOSPC201106-1GEA 9130 CZK
APOSPC201106-1G APOSPC201106-250MG APOSPC201106-5G
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14697987
CAS číslo: 126541-82-0